2,4-Difluorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1056-5G PC1056-10G PC1056-1G
APOSPC1056-5GEA 299 EUR
APOSPC1056-5G APOSPC1056-10G APOSPC1056-1G
2,4-Difluorpyrimidin 98%
2,4-Difluoropyrimidine
Formel: C₄H₂F₂N₂
Molecular Weight: 116,07 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C
Dichte: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04972830
CAS-Nummer: 2802-61-1
UN: 1993
ADR: 3,III