1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC10560-1G PC10560-500MG PC10560-5G
APOSPC10560-1GEA 275 EUR
APOSPC10560-1G APOSPC10560-500MG APOSPC10560-5G
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Formel: C₁₆H₁₄BrFO₃
Molecular Weight: 353.2 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659574
CAS-Nummer: 885949-81-5