2-(2-Fluorphenyl)-4-chinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 147 EUR
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorphenyl)-4-chinolincarbonsäure
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₀FNO₂
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659551
CAS-Nummer: 1647-89-8