5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10564-1G PC10564-500MG PC10564-5G
APOSPC10564-1GEA 350 EUR
APOSPC10564-1G APOSPC10564-500MG APOSPC10564-5G
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₉F₃N₂
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659570
CAS-Nummer: 521267-21-0