Pentafluorphenyl-2-chlorbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 183 EUR
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorphenyl-2-chlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2-chlorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Schmelzpunkt: 96…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659541
CAS-Nummer: 885949-55-3