Pentafluorphenyl-2,4-dichlorbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10569-1G
PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA
183
EUR
APOSPC10569-1G
APOSPC10569-5G
Pentafluorphenyl-2,4-dichlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2,4-dichlorbenzolsulfonat
Formel:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S Schmelzpunkt: 79…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659543 CAS-Nummer: 885949-57-5 |