2-Fluoropropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoropropionicacid
PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 48 EUR
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Formel: C₃H₅FO₂
Molecular Weight: 92,07 g/mol
Siedepunkt: 66…67 °C/30mmHg
Dichte: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247714
CAS-Nummer: 6087-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II