Pentafluorphenyl-3,4-dichlorbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10570-1G PC10570-5G
APOSPC10570-1GEA 201 EUR
APOSPC10570-1G APOSPC10570-5G
Pentafluorphenyl-3,4-dichlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-3,4-dichlorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659538
CAS-Nummer: 885949-53-1