Methyl-1-trifluormethyl-1-cyclopropancarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
PC1058-1G
PC1058-5G
APOSPC1058-1GEA
143
EUR
APOSPC1058-1G
APOSPC1058-5G
Methyl-1-trifluormethyl-1-cyclopropancarboxylat 95%
Methyl-1-trifluormethyl-1-cyclopropancarboxylat
Formel:
C₆H₇F₃O₂ Molecular Weight: 168,12 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C Flammpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801321 CAS-Nummer: 208242-25-5 UN: 3272 ADR: 3,III |