2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10581-500MG
APOSPC10581-500MGEA 69.6 EUR
APOSPC10581-500MG
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Formel: C₉H₉ClFNO
Schmelzpunkt: 111…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00751062
CAS-Nummer: 257279-75-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR