3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G
PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA
279
EUR
APOSPC10584-1G
APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formel:
C₁₆H₁₃FO₃ Molecular Weight: 272.28 g/mol Schmelzpunkt: 209…210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173647 CAS-Nummer: 175136-19-3 |