5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
PC10595-1G
PC10595-5G
APOSPC10595-1GEA
21.9
EUR
APOSPC10595-1G
APOSPC10595-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClFO₃S Molecular Weight: 224,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618459 CAS-Nummer: 67475-56-3 UN: 3261 ADR: 8,III |