4-Brom-3-fluorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 50.9 EUR
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Brom-3-fluorbenzaldehyd 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
Schmelzpunkt: 55…59 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095000
CAS-Nummer: 133059-43-5