4-Bromotetrafluorophenol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol

PC10598-10G PC10598-1G PC10598-5G
APOSPC10598-10GEA 284 EUR
APOSPC10598-10G APOSPC10598-1G APOSPC10598-5G
4-Bromotetrafluorophenol 96%
4-Bromotetrafluorophenol
Formel: C₆HBrF₄O
Molecular Weight: 244.98 g/mol
Siedepunkt: 76…77 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06246024
CAS-Nummer: 1998-61-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR