2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1060-100G
PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA
0
EUR
APOSPC1060-100G
APOSPC1060-500G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃N Siedepunkt: 82…83 °C/9mmHg Schmelzpunkt: 44477 °C Dichte: 1,428 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007673 CAS-Nummer: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |