Brom(difluor)essigsäuremethylester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
PC10611-5G
PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA
31.9
EUR
APOSPC10611-5G
APOSPC10611-100G
Brom(difluor)essigsäuremethylester
Brom(difluor)essigsäuremethylester
Formel:
C₃H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 188,96 g/mol Siedepunkt: 96 °C Dichte: 1,72 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248118 CAS-Nummer: 683-98-7 UN: 2924 ADR: 3+8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...