3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10626-10G PC10626-25G PC10626-5G
APOSPC10626-10GEA 0 EUR
APOSPC10626-10G APOSPC10626-25G APOSPC10626-5G
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Formel: C₃H₂ClF₃O
Siedepunkt: 71…72 °C
Dichte: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00800953
CAS-Nummer: 41463-83-6
UN: 3265
ADR: 8,III