2-Trifluoromethyl acrylonitrile

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC10628-5G PC10628-10G
APOSPC10628-5GEA 364 EUR
APOSPC10628-5G APOSPC10628-10G
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
2-Trifluoromethyl acrylonitrile
Formel: C₄H₂F₃N
Molecular Weight: 121.06 g/mol
Siedepunkt: 76…77 °C
Dichte: 1.1753 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01673877
CAS-Nummer: 381-84-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR