2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanenitrile
PC1064-1G
PC1064-250MG
PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA
94.4
EUR
APOSPC1064-1G
APOSPC1064-250MG
APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Molecular Weight: 215,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368719 CAS-Nummer: 886763-09-3 |