2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1066-1G
PC1066-250MG
PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA
279
EUR
APOSPC1066-1G
APOSPC1066-250MG
APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Molecular Weight: 234.174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368720 CAS-Nummer: 886763-11-7 |