Phenyl trifluoromethyl sulphoxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: ((Trifluoromethyl)sulphinyl)benzene, [(Trifluoromethyl)sulphinyl]benzene
PC10685-1G PC10685-5G
APOSPC10685-1GEA 151 EUR
APOSPC10685-1G APOSPC10685-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphoxide
Formel: C₇H₅F₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30475661
CAS-Nummer: 703-18-4