Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zinc bis(trifluoromethylsulphonyl)imide, Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Zinc(II) Salt, Zinc(II) Triflimide
PC10697-250MG
PC10697-25G
APOSPC10697-250MGEA
0
EUR
APOSPC10697-250MG
APOSPC10697-25G
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formel:
C₄F₁₂N₂O₈S₄Zn Molecular Weight: 625.65 g/mol Schmelzpunkt: 143…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621474 CAS-Nummer: 168106-25-0 |