2,6-Difluor-4-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Difluor-4-hydroxyanisol, 1,3-Difluor-2-hydroxy-5-methoxybenzol
PC10709-1G PC10709-5G
APOSPC10709-1GEA 79.9 EUR
APOSPC10709-1G APOSPC10709-5G
2,6-Difluor-4-methoxyphenol
2,6-Difluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Molecular Weight: 160.12 g/mol
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115926
CAS-Nummer: 886498-93-7