4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline

PC1070L-100G PC1070L-250G PC1070L-500G
APOSPC1070L-100GEA 29 EUR
APOSPC1070L-100G APOSPC1070L-250G APOSPC1070L-500G
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molecular Weight: 186,14 g/mol
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042155
CAS-Nummer: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR