2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
PC10713-1G
PC10713-250MG
PC10713-100MG
APOSPC10713-1GEA
328
EUR
APOSPC10713-1G
APOSPC10713-250MG
APOSPC10713-100MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅ClF₃NO₂S Molecular Weight: 259,64 g/mol Schmelzpunkt: 57…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14583150 CAS-Nummer: 1257535-05-9 UN: 3261 ADR: 8,II |