1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Trifluoromethyl)ethylamine, 2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
PC10716-1G
APOSPC10716-1GEA
34.8
EUR
APOSPC10716-1G
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine 97%
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
Formel:
C₃H₆F₃N Molecular Weight: 113,08 g/mol Siedepunkt: 46…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973020 CAS-Nummer: 421-49-8 UN: 2733 ADR: 3+8,III |