6-Fluoranthranilsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 31.9 EUR
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoranthranilsäure 97%
6-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Schmelzpunkt: 165…172 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00067781
CAS-Nummer: 434-76-4