5-Amino-2-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1071P-25G
PC1071P-5G
PC1071P-100G
APOSPC1071P-25GEA
58
EUR
APOSPC1071P-25G
APOSPC1071P-5G
APOSPC1071P-100G
5-Amino-2-fluorbenzoesäure 97%
5-Amino-2-fluorbenzoesäure
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,13 g/mol Schmelzpunkt: 190…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077449 CAS-Nummer: 56741-33-4 |