2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-α,α,α,3-tetrafluortoluol, α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluidin
PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 155 °C
Dichte: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061242
CAS-Nummer: 144851-61-6
UN: 1993
ADR: 3 III