2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluortoluol, α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluidin
PC1074-100G PC1074-25G PC1074-500G
APOSPC1074-100GEA 42.2 EUR
APOSPC1074-100G APOSPC1074-25G APOSPC1074-500G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179,12 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C/20mmHg
Dichte: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007653
CAS-Nummer: 535-52-4