3-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-α,α,α,5-tetrafluortoluol, α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluidin
PC1075-5G PC1075-25G
APOSPC1075-5GEA 33.5 EUR
APOSPC1075-5G APOSPC1075-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061315
CAS-Nummer: 454-67-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III