4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α,α,α,4-Tetrafluor-m-toluidin, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluortoluol
PC1076-500G PC1076-100G PC1076-1KG
APOSPC1076-500GEA 174 EUR
APOSPC1076-500G APOSPC1076-100G APOSPC1076-1KG
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molecular Weight: 179,12 g/mol
Siedepunkt: 207…208 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007834
CAS-Nummer: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7