2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Aminomethyl)-3-fluoroaniline
PC1076C-1G PC1076C-25G PC1076C-5G
APOSPC1076C-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1076C-1G APOSPC1076C-25G APOSPC1076C-5G
2-Amino-6-fluorobenzylamine 97%
2-Amino-6-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₉FN₂
Molecular Weight: 140,16 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042483
CAS-Nummer: 175277-93-7
UN: 2735
ADR: 8,III