4-Amino-3-fluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-hydroxyaniline
PC1076J-25G
PC1076J-5G
APOSPC1076J-25GEA
34.8
EUR
APOSPC1076J-25G
APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorphenol
4-Amino-3-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,12 g/mol Schmelzpunkt: 137…139 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077452 CAS-Nummer: 399-95-1 EINECS: 402-230-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |