2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
PC1077-25G PC1077-5G
APOSPC1077-25GEA 256 EUR
APOSPC1077-25G APOSPC1077-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid 97%
2-Amino-4-(trifluormethyl)thiophenol Hydrochlorid
Formel: C₇H₇ClF₃NS
Molecular Weight: 229.65
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042600
CAS-Nummer: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
UN: 1759
ADR: 8 II