5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-methoxybenzotrifluorid, 5-(Trifluormethyl)-2-methoxyanilin, 2-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin, 2-Amino-4-(trifluormethyl)anisol, 5-(Trifluormethyl)-2-anisidin
PC1077Y-25G PC1077Y-5G PC1077Y-100G
APOSPC1077Y-25GEA 26.1 EUR
APOSPC1077Y-25G APOSPC1077Y-5G APOSPC1077Y-100G
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
5-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191.15 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042486
CAS-Nummer: 349-65-5