4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluidin, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluol
PC1080-100G PC1080-10G PC1080-25G
APOSPC1080-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1080-100G APOSPC1080-10G APOSPC1080-25G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin 95%
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007365
CAS-Nummer: 121-01-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III