3-Fluoranthranilsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-fluorobenzoic acid
PC1089-1G
PC1089-5G
PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1089-1G
APOSPC1089-5G
APOSPC1089-25G
3-Fluoranthranilsäure
3-Fluoranthranilsäure
Formel:
C₇H₆FNO₂ Schmelzpunkt: 185…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569395 CAS-Nummer: 825-22-9 |