2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1095-1G PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA 232 EUR
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄O
Molecular Weight: 273.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115890
CAS-Nummer: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8 II