3-Amino-2,4,5-trifluorbenzoesäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 475 EUR
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorbenzoesäure 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077453
CAS-Nummer: 119385-80-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR