2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1100-1G PC1100-5G
APOSPC1100-1GEA 232 EUR
APOSPC1100-1G APOSPC1100-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molecular Weight: 238,14 g/mol
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115892
CAS-Nummer: 886497-98-9