(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1100B-1G PC1100B-5G
APOSPC1100B-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1100B-1G APOSPC1100B-5G
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure
Formel: C₄H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 157,09 g/mol
Schmelzpunkt: 184…190 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041413
CAS-Nummer: 584-20-3