4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1100BD-1G PC1100BD-25G PC1100BD-5G
APOSPC1100BD-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1100BD-1G APOSPC1100BD-25G APOSPC1100BD-5G
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 168…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205143
CAS-Nummer: 175278-22-5