3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Morpholinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline, 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100D-1G
PC1100D-250MG
APOSPC1100D-1GEA
27.7
EUR
APOSPC1100D-1G
APOSPC1100D-250MG
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid 97%
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₂O Molecular Weight: 246.23 g/mol Schmelzpunkt: 127…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042160 CAS-Nummer: 784-57-6 |