tri-Ammoniumhexafluoraluminat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammonium hexafluoroaluminate
PC1101-100G
PC1101-500G
APOSPC1101-100GEA
263
EUR
APOSPC1101-100G
APOSPC1101-500G
tri-Ammoniumhexafluoraluminat 99%
tri-Ammoniumhexafluoraluminat
Formel:
H₁₂AlF₆N₃ Molecular Weight: 195,09 g/mol Siedepunkt: 239,5 °C Schmelzpunkt: 126,1 °C Dichte: 1,78 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042144 CAS-Nummer: 7784-19-2 EINECS: 232-052-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III |