Ammoniumhexafluorogermanat(IV) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ammonium hexafluorogermanate
PC1102-25G PC1102-5G
APOSPC1102-25GEA 285 EUR
APOSPC1102-25G APOSPC1102-5G
Ammoniumhexafluorogermanat(IV) 99%
Ammoniumhexafluorogermanat(IV)
Formel: H₈F₆GeN₂
Molecular Weight: 222,68 g/mol
Schmelzpunkt: 380 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010880
CAS-Nummer: 16962-47-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III