Ammoniumhexafluorophosphat 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1102G-100G
PC1102G-25G
PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA
56.7
EUR
APOSPC1102G-100G
APOSPC1102G-25G
APOSPC1102G-500G
Ammoniumhexafluorophosphat 99,5%
Ammonium hexafluorophosphate
- Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Formel:
H₄F₆NP Molecular Weight: 163 g/mol Schmelzpunkt: 198 °C (Zers.) Dichte: 2.18 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064642 CAS-Nummer: 16941-11-0 EINECS: 241-009-1 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 12,00557 |