Ammoniumhexafluorosilicat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumfluorosilicat
PC1103-1KG
APOSPC1103-1KGEA
183
EUR
APOSPC1103-1KG
Ammoniumhexafluorosilicat 98%
Ammoniumhexafluorosilicat
Formel:
H₈F₆N₂Si Molecular Weight: 178,15 g/mol Dichte: 2,011 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010887 CAS-Nummer: 16919-19-0 EINECS: 240-968-3 UN: 2854 ADR: 6.1,III |