3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1105-1G PC1105-5G
APOSPC1105-1GEA 0 EUR
APOSPC1105-1G APOSPC1105-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458004
CAS-Nummer: 85366-66-1