Ammoniumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
PC1110-100G PC1110-25G PC1110-500G
APOSPC1110-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1110-100G APOSPC1110-25G APOSPC1110-500G
Ammoniumtetrafluoroborat 98%
Ammonium tetrafluoroborate
Formel: H₄BF₄N
Schmelzpunkt: 230 °C
Dichte: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245785
CAS-Nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,III